Print…
5-Fluoro-o-toluidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluoro-o-toluidine 98%
5-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Peso Molecular: 125.15 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 1.13
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007764
Número CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III