Print…
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3821-5G PC3821-25G
APOSPC3821-5GEA 383 EUR
APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃OS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236331
Número CAS: 56773-33-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III