Print…
4-Fluoro-m-toluidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3820-5G PC3820-100G PC3820-25G
APOSPC3820-5GEA 14.7 EUR
APOSPC3820-5G APOSPC3820-100G APOSPC3820-25G
4-Fluoro-m-toluidine 98%
4-Fluoro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 85…86 °C/9mmHg
Ponto de Fusão: 32…38 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00025294
Número CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III