Print…
4-Fluoro-o-toluidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3819-100G PC3819-25G PC3819-500G
APOSPC3819-100GEA 0 EUR
APOSPC3819-100G APOSPC3819-25G APOSPC3819-500G
4-Fluoro-o-toluidine 97%
4-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 90…92 °C/16mmHg
Densidade: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007832
Número CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2