Print…
3-Fluoro-o-toluidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
PC3817L-25G PC3817L-500G
APOSPC3817L-25GEA 26.1 EUR
APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidine 99%
3-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Peso Molecular: 125.15 g/mol
Ponto de ebulição: 205 °C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007760
Número CAS: 443-86-7