Print…
2-Fluoro-p-toluidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidine 99%
2-Fluoro-p-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Peso Molecular: 125.15 g/mol
Ponto de ebulição: 70…71 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 3
Densidade: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040975
Número CAS: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III