Print…
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-5GEA 58 EUR
APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO
Ponto de ebulição: 75…79 °C/0,7mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236680
Número CAS: 446-07-1