Print…
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 109 EUR
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042291
Número CAS: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III