Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3817EF-100G PC3817EF-25G PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA 0 EUR
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G APOSPC3817EF-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 209…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060675
Número CAS: 403-20-3