Print…
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 398 EUR
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C/0.9mmHg
Densidade: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070795
Número CAS: 105728-90-3