Print…
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3817A-25G PC3817A-1G PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA 0 EUR
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-5G
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 133…140 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044402
Número CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8