Print…
PoliClorotrifluoroetano 800
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3816B-1LB PC3816B-4LB
APOSPC3816B-1LBEA 1360 EUR
APOSPC3816B-1LB APOSPC3816B-4LB
PoliClorotrifluoroetano 800
Oil 10 S
Fórmula: (C₂ClF₃)n
Densidade: 1,945 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 9002-83-9