Print…
PoliClorotrifluoroetano 800
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3816A-1LB PC3816A-4LB
APOSPC3816A-1LBEA 691 EUR
APOSPC3816A-1LB APOSPC3816A-4LB
PoliClorotrifluoroetano 800
Oil 10 S
Fórmula: (C₂ClF₃)n
Ponto de Fusão: >260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 9002-83-9