Print…
PoliClorotrifluoroetano 800
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3814B-1LB PC3814B-5LB
APOSPC3814B-1LBEA 1020 EUR
APOSPC3814B-1LB APOSPC3814B-5LB
PoliClorotrifluoroetano 800
Oil 10 S
Fórmula: (C₂ClF₃)n
Densidade: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 9002-83-9