Print…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3813-1G PC3813-25G PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3813-1G APOSPC3813-25G APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Fórmula: C₅H₃F₉O
Peso Molecular: 250.06 g/mol
Ponto de ebulição: 72.7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00476468
Número CAS: 993-95-3