Print…
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3812-100G PC3812-25G
APOSPC3812-100GEA 571 EUR
APOSPC3812-100G APOSPC3812-25G
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Fórmula: C₇H₄F₂N₂S
Ponto de Fusão: 216…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276099
Número CAS: 119256-40-5