Print…
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 0 EUR
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Ponto de Fusão: 153…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00973904
Número CAS: 25026-64-6