Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 EUR
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrFO
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671768
Número CAS: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8,II