Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3799-1G PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3799-1G APOSPC3799-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070642
Número CAS: 96047-32-4