Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 0 EUR
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215835
Número CAS: 331-62-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III