Print…
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Difluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 24.8 EUR
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃H₃F₅O₃S
Peso Molecular: 214.11 g/mol
Ponto de ebulição: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093342
Número CAS: 74427-22-8
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II