Print…
Difluoroacetic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3791-25G PC3791-5G PC3791-100G
APOSPC3791-25GEA 58 EUR
APOSPC3791-25G APOSPC3791-5G APOSPC3791-100G
Difluoroacetic anhydride 97%
Difluoroacetic anhydride
Fórmula: C₄H₂F₄O₃
Ponto de ebulição: 125…127 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093315
Número CAS: 401-67-2
UN: 3265
ADR: 8 III