Print…
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Ponto de ebulição: 110 °C/4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153169
Número CAS: 364-77-2