Print…
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 78.3 EUR
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₄I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236678
Número CAS: 59382-39-7