Print…
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3784-100G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 126 EUR
APOSPC3784-100G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FIN
Ponto de Fusão: 48…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015478
Número CAS: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III