Print…
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 200 EUR
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 118…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042289
Número CAS: 111771-08-5