Print…
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Fórmula: C₆H₄FI
Peso Molecular: 222 g/mol
Ponto de ebulição: 182…184 °C
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.925 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001052
Número CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7