Print…
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3775-5G PC3775-1G PC3775-250MG
APOSPC3775-5GEA 621 EUR
APOSPC3775-5G APOSPC3775-1G APOSPC3775-250MG
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene
Fórmula: C₃H₄ClF
Ponto de ebulição: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01696350
Número CAS: 6186-91-0
UN: 1993
ADR: 3,III