Print…
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 49.3 EUR
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂·HCl
Peso Molecular: 176.14 g/mol
Ponto de ebulição: 62…64 °C/0.4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01862649
Número CAS: 387350-39-2