Print…
tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3772-25G PC3772-5G
APOSPC3772-25GEA 663 EUR
APOSPC3772-25G APOSPC3772-5G
tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
tert-Butyl pentafluoropropionate
Fórmula: C₇H₉F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464380
Número CAS: 55258-28-1