Print…
1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoroiodobenzene
PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 88.6 EUR
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄FI
Peso Molecular: 222 g/mol
Ponto de ebulição: 77…78 °C/19mmHg
Ponto de Fusão: -42
Densidade: 1.89 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001044
Número CAS: 1121-86-4