Print…
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexafluoroacetylacetono Manganese(II) Salt, Manganese(II) Hexafluoroacetylacetonate
PC3766-1G PC3766-5G PC3766-25G
APOSPC3766-1GEA 73 EUR
APOSPC3766-1G APOSPC3766-5G APOSPC3766-25G
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate 97%
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate
Fórmula: C₁₀H₂F₁₂MnO₄
Peso Molecular: 469.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042513
Número CAS: 19648-86-3