Print…
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3763-1G PC3763-5G
APOSPC3763-1GEA 80.3 EUR
APOSPC3763-1G APOSPC3763-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol
Fórmula: C₆H₇F₇O₂
Ponto de ebulição: 114 °C/22mmHg
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424477
Número CAS: 1992-91-2