Print…
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Trifluoromethanesulphonic acid Hafnium(IV) salt, Hafnium(IV) Triflate
PC3761-1G PC3761-5G
APOSPC3761-1GEA 114 EUR
APOSPC3761-1G APOSPC3761-5G
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CHF₃O₃S
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321255
Número CAS: 161337-67-3