Print…
1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoroiodobenzene
PC3760-100G PC3760-500G PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3760-100G APOSPC3760-500G APOSPC3760-25G
1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
1-Fluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄FI
Ponto de ebulição: 188…189 °C
Ponto de Fusão: –41 to –40 °C
Densidade: 1,903 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001031
Número CAS: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III