Print…
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Fórmula: C₆H₅FIN
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011738
Número CAS: 29632-74-4