Print…
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 265…268 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209673
Número CAS: 49713-51-1