Print…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 36.4 EUR
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Peso Molecular: 179.15 g/mol
Ponto de Fusão: 254…259 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005612
Número CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5