Print…
5-Fluoro-1-indanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 266 EUR
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Fórmula: C₉H₇FO
Ponto de ebulição: 92…93 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041031
Número CAS: 700-84-5