Print…
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 0 EUR
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 65 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143203
Número CAS: 1481-27-2