Print…
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3751J-1G PC3751J-250MG
APOSPC3751J-1GEA 139 EUR
APOSPC3751J-1G APOSPC3751J-250MG
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
2-Fluoroethyl methacrylate
Fórmula: C₆H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042288
Número CAS: 686-54-4