Print…
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
PC3740-1G PC3740-25G PC3740-5G
APOSPC3740-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3740-1G APOSPC3740-25G APOSPC3740-5G
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₅
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006530
Número CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III