Print…
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 205 EUR
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Fórmula: C₇H₇F₇O
Peso Molecular: 240.12 g/mol
Ponto de ebulição: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862010
Número CAS: 648-42-0