Print…
Ácido fluorobórico min 48% em solução aquosa
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluoboric acid
PC3728-2.5KG PC3728-500G
APOSPC3728-2.5KGEA 0 EUR
APOSPC3728-2.5KG APOSPC3728-500G
Ácido fluorobórico min 48% em solução aquosa
Ácido fluorobórico
Fórmula: HBF₄
Peso Molecular: 87.81 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C
Ponto de Fusão: -90
Densidade: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011345
Número CAS: 16872-11-0
UN: 1775
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04175