Print…
2-Fluorobiphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3724-25G PC3724-5G PC3724-100G
APOSPC3724-25GEA 0 EUR
APOSPC3724-25G APOSPC3724-5G APOSPC3724-100G
2-Fluorobiphenyl 98%
2-Fluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₉F
Ponto de ebulição: 248 °C
Ponto de Fusão: 71…76 °C
Densidade: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000317
Número CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III