Print…
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3723E-5G PC3723E-25G
APOSPC3723E-5GEA 159 EUR
APOSPC3723E-5G APOSPC3723E-25G
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
N-(4-Fluorobenzyl)urea
Fórmula: C₈H₉FN₂O
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085086
Número CAS: 76523-24-5