Print…
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 395 EUR
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Fórmula: C₉H₉F₃S
Ponto de ebulição: 45…46 °C/20mmHg
Densidade: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191786
Número CAS: 77745-03-0
UN: 1993
ADR: 3,II