Print…
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 545 EUR
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
2-Fluorobenzyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₆FNS
Ponto de ebulição: 130 °C/10mmHg
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00046817
Número CAS: 64382-80-5