Print…
4-Fluorobenzyl chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3720-100G PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3720-100G APOSPC3720-500G
4-Fluorobenzyl chloride 99%
4-Fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 185 °C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000913
Número CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II