Print…
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
PC3716-5G PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3716-5G APOSPC3716-25G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 211…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863527
Número CAS: 139911-27-6